37893
Cinosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
140-145 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COCCOc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H19N5O7S/c1-24-8-9-27-10-6-4-5-7-11(10)28(22,23)20-13(21)16-12-17-14(25-2)19-15(18-12)26-3/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
Clé InChI
WMLPCIHUFDKWJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 144 °C - closed cup