37541
AQUANAL™-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
About This Item
Application(s)
environmental
general analytical
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable