Principaux documents
37349
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Beilstein:
1907655
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
pb
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
30-35 °C (lit.)
30-35 °C
Chaîne SMILES 
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N