Key Documents
372048
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
Pf
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
Clé InChI
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
Application
NLO material
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable