Principaux documents
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H30N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 95%
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
Application
Suitable as a laser dye
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable