Principaux documents
37141
Supelco
Litmus paper red
reag. Ph. Eur.
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41113319
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Caractéristiques
non-bleeding: no
refill: no
Application(s)
general analytical
Méthode de détection
colorimetric
Conditionnement
1 Packing = 1 booklet with 100 strips each
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Robert L. Bonnet , Dan Keen and Frances W. Zweifel
Science Fair Projects: Chemistry, 12-12 (2000)
Chemical analyses of aqueous extract of Parkia biglobosa fruit husk collected from Northern Ghana.
Abagale, S. A., S. K. Twumasi, and J. A. M. Awudza.
Scientific Research and Essays, 8, 589-595 (2013)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 500-500 (2006)