36753
PCB No 4
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′-Dichlorobiphenyl, 2,2′-PCB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1-c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Clé InChI
JAYCNKDKIKZTAF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable