Principaux documents
36725
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylmethanol
purum, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
DCPM-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Beilstein:
2203215
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥98.5% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.464
pb
69 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C1CC1)C2CC2
Autres remarques
Protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved
L.A. Carpino et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7718-7718 (1995)