36696
3-Chlorotoluene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
160-162 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup