36156
Methabenzthiazuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(Benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
Clé InChI
RRVIAQKBTUQODI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?