35595
PCB No 14
analytical standard
Synonyme(s) :
3,5-Dichlorobiphenyl, 3,5-PCB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)cc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
QHZSDTDMQZPUKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?