Principaux documents
34080
Supelco
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
purum p.a., for the determination of CN-, phenols, for the detection of phosphatase, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Br2ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.35
Beilstein:
2094249
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum p.a.
for the detection of phosphatase
for the determination of CN-, phenols
Essai
≥98.0% (AT)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
75-84 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Clé InChI
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Attention
may discolor to orange-brown on storage
Autres remarques
Reagent for the determination of phenols after TLC; Determination of organophosphorus comp.; Determination of cyanide
Pictogrammes
Exploding BombExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 2, 285-285 (1989)
G.G. Guilbault et al
Analytical Chemistry, 37, 1395-1395 (1965)
D. Svobodova et al.
Mikrochimica Acta, 251-251 (1977)