33822
Quizalofop-p
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-2-[4-(6-Chloro-2-quinoxalinyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-15-8-11(18)2-7-14(15)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)/t10-/m1/s1
Clé InChI
ABOOPXYCKNFDNJ-SNVBAGLBSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?