32957
Cresyl diphenyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Diphenyl cresyl phosphate, Kresyldiphenylphosphat
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Description
mixture of isomers
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c1
InChI
1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3
Clé InChI
FJKVRVFGUXMMAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
464.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
240 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves