Principaux documents
32594
Supelco
Cambendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Isopropyl-d7 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14D7H7N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/i1D3,2D3,8D
Clé InChI
QZWHWHNCPFEXLL-UNAVHCQLSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3