Principaux documents
32183
Supelco
Luxabendazole-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(Methoxy-d3-carbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl 4-fluorobenzenesulfonate, 4-Fluorobenzenesulfonic acid 2-[(methoxy-d3-carbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D3H9FN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.35
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable