Principaux documents
32165
Supelco
Cyclopentylalbendazole sulfone
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(5-Cyclopentanesulfonyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(cyclopentylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(C3CCCC3)(=O)=O)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O4S/c1-21-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)22(19,20)9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
Clé InChI
CVTDOSIDYZQTSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable