32063
Dimethylvinphos
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate, Dimethylvinfos
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6-
Clé InChI
QSGNQELHULIMSJ-POHAHGRESA-N
Catégories apparentées
Application
- In edible fungus using gas purge microsyringe extraction (GP-MSE), coupled with on-line gas chromatography-mass spectrometry (GP-MSE-GC-MS).
- In rice paddies by a method based on the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe (QuEChERS) sample preparation and gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected ion monitoring mode (GC–MS-SIM).
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?