31241
Dinoterb
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O5/c1-10(2,3)7-4-6(11(14)15)5-8(9(7)13)12(16)17/h4-5,13H,1-3H3
Clé InChI
IIPZYDQGBIWLBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In water samples by hollow fiber-based microporous membrane liquid-liquid extraction (MMLLE).
- In soil samples by gas-liquid chromatography.
Attention
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges