Documents
30909
Supelco
Denaturation solution for in situ hybridization
BioUltra, for molecular biology
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Composition
NaCl, 1.5 M
NaOH, 0.5 M
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.352
pH
~13
Traces de cations
Al: ≤2 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
T. Maniatis et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1983)