Documents
30512
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Decalol
About This Item
Formule linéaire :
C10H17OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
773927
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
109 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
Clé InChI
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Composants
mixture of isomers (~70% 2-decalol)
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)