30433
DAPER DNA precipitation reagent
for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
N,N′-Bis[3-(dimethylamino)propyl]perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
About This Item
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥95.0% (HPCE)
Fluorescence
λex 520 nm; λem 540 nm in ethanol
Chaîne SMILES
CN(C)CCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)