Principaux documents
30371
Supelco
Benzoate Ionophore I
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
N,N′,N″,N″′,N″″,N″″′-Hexakisdecyl[dibenzo[klm,z(aa)(ab)]-1,5,9,16,20,24-hexaazacyclotriacontane-1,5,9,16,20,24-hexayl]hexaacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C100H184N12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1650.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCNC(=O)CN1CCCN(CC(=O)NCCCCCCCCCC)Cc2ccc(CN(CCCN(CCCN(CC(=O)NCCCCCCCCCC)Cc3ccc(CN(CCC1)CC(=O)NCCCCCCCCCC)cc3)CC(=O)NCCCCCCCCCC)CC(=O)NCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C100H184N12O6/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-67-101-95(113)85-107-73-55-77-109(87-97(115)103-69-51-45-39-33-27-21-15-9-3)81-91-59-63-93(64-60-91)83-111(89-99(117)105-71-53-47-41-35-29-23-17-11-5)79-57-75-108(86-96(114)102-68-50-44-38-32-26-20-14-8-2)76-58-80-112(90-100(118)106-72-54-48-42-36-30-24-18-12-6)84-94-65-61-92(62-66-94)82-110(78-56-74-107)88-98(116)104-70-52-46-40-34-28-22-16-10-4/h59-66H,7-58,67-90H2,1-6H3,(H,101,113)(H,102,114)(H,103,115)(H,104,116)(H,105,117)(H,106,118)
Clé InChI
DGWPXUIFCNZAMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Potentiometric Response of Liquid Membrane Electrode Incorporated with Macrocyclic Polyamine towards Benzoate.
Bulgariu, L., et al.
Analytical Letters, 36, 1325-1334 (2003)