Principaux documents
30230
Sigma-Aldrich
L-Cystine bisallyl ester di(p-toluenesulfonate) salt
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
664.83
Beilstein:
7966375
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
Activité optique
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
Pf
175-180 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Autres remarques
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)