Documents
30164
Supelco
3-Hydroxyvalproic acid, mixture of diastereomers
analytical standard, ≥98.0% (sum od distereomers, GC)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-propylpentanoic acid, 3-Hydroxy-2-propylvaleric acid, 3-OH-VPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro Beilstein :
2240423
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum od distereomers, GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(O)C(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
LLPFTSMZBSRZDV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)