292664
N-tert-Butyl-α-(2-sulfophenyl)nitrone sodium salt
95%
Synonyme(s) :
2-SPBN sodium salt, 2-Sulfonatophenyl tert-butyl nitrone sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder or crystals
Pf
246 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-11(2,3)12(13)8-9-6-4-5-7-10(9)17(14,15)16;/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1/b12-8-;
Clé InChI
LAIQBHGUFDAJKL-JCTPKUEWSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable