Key Documents
257400
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
≥99.5%
Synonyme(s) :
Bis-MSB
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.43
Numéro Beilstein :
2375845
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.5%
Pf
180-182 °C (lit.)
λmax
349 nm
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
Clé InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Application
Suitable as laser dye
Remplacé(e)(s) par