257389
p-Terphényle
≥99.5%
Synonyme(s) :
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.95 (vs air)
Essai
≥99.5%
pb
389 °C (lit.)
Pf
212-213 °C (lit.)
λmax
278 nm
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
Clé InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup