Principaux documents
25001
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
Synonyme(s) :
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Formule linéaire :
Al(OH)(C2H3O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
purum
Forme
powder
Concentration
12.5-18.4% Al
Impuretés
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH
4.0-5.0
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
Clé InChI
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K