24539
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille amovible
750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 750RN 500 UL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80830
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales