201723
Plasmocorinth B
Dye content 60 %
Synonyme(s) :
3-(5-Chloro-2-hydroxyphenylazo)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt, Calcium fast purple, Michrome No. 452, Mordant Blue 13
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 60%
λmax
527 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc(Cl)cc1\N=N\c2c(O)c3c(O)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O9S2.2Na/c17-8-1-2-11(20)10(5-8)18-19-15-13(30(26,27)28)4-7-3-9(29(23,24)25)6-12(21)14(7)16(15)22;;/h1-6,20-22H,(H,23,24,25)(H,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
Clé InChI
LNXMADNIUWFTPP-BUFQOAPZSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable