Key Documents
19880
Sigma-Aldrich
N-Butyldiethanolamine
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Numéro Beilstein :
1739642
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 25 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (GC)
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
Point d'ébullition
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Butyldiethanolamine was used in the synthesis of 4,4′-diphenylmethane diisocyanate (MDI).
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
265.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
129.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Anning Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 30-39 (2012-12-25)
A series of temperature- and pH-responsive polyurethanes based on hexamethylene diisocyanate (HDI) and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI) were synthesized by a coupling reaction with bis-1,4-(hydroxyethyl) piperazine (HEP), N-methyldiethanolamine (MDEA) and N-butyldiethanolamine (BDEA), respectively. The chemical structure, molecular weight, thermal property and