Principaux documents
19684
Supelco
Chromoionophore XVII
Selectophore
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-4-[4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid potassium salt, GJM-541
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15KN2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(O)c3ccccc23)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C18H16N2O7S2.K/c21-9-10-28(23,24)13-7-5-12(6-8-13)19-20-16-11-17(29(25,26)27)18(22)15-4-2-1-3-14(15)16;/h1-8,11,21-22H,9-10H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b20-19+;
Clé InChI
FEQBTLSWGJASRO-RZLHGTIFSA-M
Description générale
Chromoionophores are colored ionophores. It consists of two functionally different parts namely ionophore and chromophore; ionophore helps in recognizing ions whereas chromophore transduces a chemical information produced by ionophore-ion interaction.
Application
pH indicator can be covalently linked to a cellulose support. Model compound for pH and cation indicator dyes that can be covalently linked to cellulose.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G. Mohr
Optical sensors for pH and cations using vinylsulfonyl dye chemistry null
Complexation of Cationic Species
Crown Ethers; Inoue
Cation Binding by Macrocycles, 465-465 (1990)
G. Mohr, O. Wolfbeis
Analytica Chimica Acta, 292, 41-41 (1994)