18894
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde thiosemicarbazone
for spectrophotometric determination of Ni2+, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxy-3-methoxybenzylidene)thiosemicarbazide, o-Vanillin thiosemicarbazone, HMBATSC
About This Item
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Chaîne SMILES
COc1cccc(\C=N\NC(N)=S)c1O
InChI
1S/C9H11N3O2S/c1-14-7-4-2-3-6(8(7)13)5-11-12-9(10)15/h2-5,13H,1H3,(H3,10,12,15)/b11-5+
Clé InChI
ZOZTWVGHQKXQOZ-VZUCSPMQSA-N
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :