Principaux documents
181412
Supelco
Poly(butyl acrylate) solution
25 wt. % in toluene, analytical standard, average Mw 60,000 (Typical), average Mn 20,000 (Typical)
About This Item
Formule linéaire :
(C7H12O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.2 (37 °C, vs air)
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Poids mol.
average Mn 20,000 (Typical)
average Mw 60,000 (Typical)
Composition
solids, 25-30 wt. %
Concentration
25 wt. % in toluene
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Température de transition
Tg -49 °C
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Unit weight does not include weight of solvent.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup