17860
2-Bromooctanoic acid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
Point d'ébullition
140 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique