167207
Sulfobromophthalein disodium salt hydrate
Synonyme(s) :
BSP, Bromsulfalein sodium disodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
λmax
366 nm
577 nm (2nd)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].Oc1ccc(cc1S([O-])(=O)=O)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na.H2O/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
CDTNUNQQEUGDSD-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves