16140
2-Bromoéthanol
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethylene bromohydrin
About This Item
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Pression de vapeur
2.4 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.494
pb
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter