16033
1,2-propanediol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Propylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Durée de conservation
24 mo.
Limite d'explosivité
12.5 %
Impuretés
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
oxidizing substances, complies
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.431-1.433
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
The article number 16033-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16033-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 16303-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 16303-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique