Merck
Passer à
154792
Dichlorométhane
ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
EC Number:
200-838-9
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS spectrophotometric grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
50-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.02% water
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10, clear
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 235 nm Amax: 1.0, λ: 240 nm Amax: 0.35, λ: 250 nm Amax: 0.10, λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 340-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorométhane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves