14301
Ammonium paratungstate
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
>300 °C (lit.)
Densité
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(O)(=O)O[W](O)(=O)(O4)O[W]5(O)(=O)O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O[W](O)(=O)(O[W]8(O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W](O)(=O)(O1)O2)O8)O7)O6
InChI
1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10*+1/p-10
Clé InChI
LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable