13613
Nickel(II) chloride hexahydrate
puriss., ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Essai
≥97.0%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges