Principaux documents
12752
Supelco
Benzophénone
Synonyme(s) :
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
1238185
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
20121904
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
pb
305 °C (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
47.6-48.6 °C (DSC)
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup