109169
Sodium benzoate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Benzoic acid sodium salt
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Sodium benzoate serves as a catalyst in the Knoevenagel condensation reaction to synthesize carbon carbon bond formation.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)