Key Documents
108308
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
97%
Synonyme(s) :
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-aminotoluene, N-Ethyl-2-methylaniline
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
97%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCNc1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Ethyl-o-toluidine (2-(Ethylamino)toluene) is a stain used for proteomics research.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ingrid Miller et al.
Proteomics, 6(20), 5385-5408 (2006-09-23)
This review recollects literature data on sensitivity and dynamic range for the most commonly used colorimetric and fluorescent dyes for general protein staining, and summarizes procedures for the most common PTM-specific detection methods. It also compiles some important points to