09794
Boc-β-Phe-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid, Boc-L-β-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-12(16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
Clé InChI
JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable