09180
3-Amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid
technical, ≥95% (T)
Synonyme(s) :
2-Aminophenol-4-sulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (T)
Résidus de calcination
≤2%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO4S/c7-5-3-4(12(9,10)11)1-2-6(5)8/h1-3,8H,7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
ULUIMLJNTCECJU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges