07442
D-(+)-Turanose
analytical standard
Synonyme(s) :
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Activité optique
[α]20/D 75.8±1.0°, c = 4 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
Clé InChI
SEWFWJUQVJHATO-PUVWEJBASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable