Principaux documents
07033
Sigma-Aldrich
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine
≥99.0%
Synonyme(s) :
(S,S)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amine, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl) N,N-bis[(S)-1-phenylethyl]phosphoramidite, BIPOL-A1(S)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H26NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -250±10°, c = 1 in toluene
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
99-102 °C
Chaîne SMILES 
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
Clé InChI
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine can be used:
  • In the iridium catalyzed allylic arylation.
  • To prepare a copper complex (Cu2X2L3), which is used to detect the transmetalation intermediates in asymmetric addition reactions using ZnEt2.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elusive Transmetalation Intermediate in Copper-Catalyzed Conjugate Additions: Direct NMR Detection of an Ethyl Group Attached to a Binuclear Phosphoramidite Copper Complex
von Rekowski F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(32), 11389-11395 (2014)
Enantioselective Iridium-Catalyzed Allylic Arylation
Polet D, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(5), 1205-1216 (2009)