Documents
05338
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium ethyl sulfate
BASF quality, ≥94.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Basionics® ST 67
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
BASF quality
Pureté
≥94.5% (HPLC)
Impuretés
≤0.5% water
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Basionics is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup